Tisk…
6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470208-5GEA 37690 CZK
APOSOR470208-5G
6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃
MW: 184,192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656357
CAS číslo: 93787-99-6