Tisk…
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470219-1GEA 7280 CZK
APOSOR470219-1G APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053006
CAS číslo: 90152-93-5