Tisk…
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470221-5GEA 34720 CZK
APOSOR470221-5G
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃O
MW: 213,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651724
CAS číslo: 1272756-09-8