6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470227-5GEA
31910
CZK
APOSOR470227-5G
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Vzorec:
C₁₂H₁₃BrN₂O MW: 281,148 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18651733 CAS číslo: 1272756-17-8 |