Tisk…
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470228-5GEA 31910 CZK
APOSOR470228-5G
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
2-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃O
MW: 241,288 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651735
CAS číslo: 1272755-94-8