Tisk…
3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470231-5GEA 31910 CZK
APOSOR470231-5G
3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Vzorec: C₁₃H₁₅N₃O₃
MW: 261,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651739
CAS číslo: 1272755-82-4