Tisk…
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470235-5GEA 34720 CZK
APOSOR470235-5G
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃O
MW: 227,262 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651745
CAS číslo: 1272755-93-7