Tisk…
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470241-5GEA 34720 CZK
APOSOR470241-5G
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃S
MW: 280,343 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651753
CAS číslo: 1272755-84-6