6-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470242-1GEA
3540
CZK
APOSOR470242-1G
6-Chloro-5-methyl-1H-indazole
6-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂ MW: 166,608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09880179 CAS číslo: 1000341-02-5 |