3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470252-1GEA
43640
CZK
APOSOR470252-1G
3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec:
C₈H₆IN₃O₂ MW: 303,057 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22423101 CAS číslo: 1398534-56-9 |