Tisk…
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470298-5GEA 26090 CZK
APOSOR470298-5G
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetamide
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,156 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442782
CAS číslo: 70829-14-0