Tisk…
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470318-5GEA 20900 CZK
APOSOR470318-5G APOSOR470318-1G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045450
CAS číslo: 926206-21-5