Tisk…
2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470333-5GEA 31910 CZK
APOSOR470333-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409109
CAS číslo: 857005-81-3