Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470349-1GEA 20300 CZK
APOSOR470349-1G
3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
Vzorec: C₁₃H₂₅NO₃S
MW: 275,408 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115545
CAS číslo: 898405-01-1