Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470354-5GEA 37690 CZK
APOSOR470354-5G
3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO₃
MW: 285,766 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18907505
CAS číslo: 1314406-54-6