Tisk…
5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470356-5GEA 43640 CZK
APOSOR470356-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀OS
MW: 202,272 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410187
CAS číslo: 886509-95-1