Tisk…
4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470367-5GEA 55220 CZK
APOSOR470367-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
Vzorec: C₁₃H₁₇Cl₂NO
MW: 274,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410570
CAS číslo: 887978-44-1