Tisk…
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470376-5GEA 55220 CZK
APOSOR470376-5G
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₄
MW: 259,257 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410296
CAS číslo: 887973-42-4