Tisk…
4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470383-5GEA 20300 CZK
APOSOR470383-5G
4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00748645
CAS číslo: 6337-56-0