(E)-3-(3-tert-Butoxyphenyl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470400-5GEA
37690
CZK
APOSOR470400-5G
(E)-3-(3-tert-Butoxyphenyl)acrylic acid
(E)-3-(3-tert-Butoxyphenyl)acrylic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₆O₃ MW: 220,264 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412398 CAS číslo: 898405-11-3 |