Tri-tert-butylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470411-250MGEA
6320
CZK
APOSOR470411-250MG
Tri-tert-butylmethanol
Tri-tert-butylmethanol
Vzorec:
C₁₃H₂₈O MW: 200,361 g/mol Bod tání: 94…95 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00204381 CAS číslo: 41902-42-5 |