Tisk…
5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470421-25GEA 17130 CZK
APOSOR470421-25G
5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₅
MW: 277,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02936591
CAS číslo: 213699-52-6