Tisk…
5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470423-5GEA 11310 CZK
APOSOR470423-5G
5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219347
CAS číslo: 6617-78-3