Tisk…
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470439-5GEA 22920 CZK
APOSOR470439-5G
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Vzorec: C₉H₇N₅O
MW: 201,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02252785
CAS číslo: 52066-00-9