Tisk…
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470448-5GEA 22920 CZK
APOSOR470448-5G
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₄
MW: 300,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205841
CAS číslo: 670220-69-6