1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470455-5GEA
28700
CZK
APOSOR470455-5G
1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
1-Allyl-7-methoxy-2-tetralone
Vzorec:
C₁₄H₁₆O₂ MW: 216,276 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21364428 CAS číslo: 29093-46-7 |