Tisk…
Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470457-5GEA 13920 CZK
APOSOR470457-5G
Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Cbz-3-allylpiperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₉H₂₅NO₄
MW: 331,406 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21641322
CAS číslo: 1363166-44-2