2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470460-5GEA
26090
CZK
APOSOR470460-5G
2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
2-Ethyl-4-methylbenzoxazole
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21641330 CAS číslo: 1363166-40-8 |