2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470466-5GEA
17390
CZK
APOSOR470466-5G
2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
2-Ethyl-5-methylbenzoxazole
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19374490 CAS číslo: 20514-29-8 |