4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470471-1GEA
12770
CZK
APOSOR470471-1G
4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
4-(2-Chlorophenyl)-1,2,3-thiadiazole-5-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₄ClN₃S MW: 221,666 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21641340 CAS číslo: 265326-54-3 |