(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470483-250MGEA
57530
CZK
APOSOR470483-250MG
(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1R,6S)-3-Methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Vzorec:
C₇H₁₄N₂ MW: 126,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22205854 CAS číslo: 1434126-84-7 |