Tisk…
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470494-5GEA 20300 CZK
APOSOR470494-5G
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-5-chloroindole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrClNO₂
MW: 302,552 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205871
CAS číslo: 1375064-65-5