3-Bromo-5-chloro-1-(p-toluenesulphonyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470495-5GEA
20300
CZK
APOSOR470495-5G
3-Bromo-5-chloro-1-(p-toluenesulphonyl)indole
3-Bromo-5-chloro-1-(p-toluenesulphonyl)indole
Vzorec:
C₁₅H₁₁BrClNO₂S MW: 384,675 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22205872 CAS číslo: 887338-49-0 |