1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470498-5GEA
14520
CZK
APOSOR470498-5G
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Vzorec:
C₁₁H₁₀BrNO MW: 252,107 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22205876 CAS číslo: 1375064-60-0 |