α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470506-1GEA
17130
CZK
APOSOR470506-1G
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Vzorec:
C₁₉H₁₇N MW: 259,345 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22574976 CAS číslo: 1138152-53-0 |