Tisk…
4-Chloro-7-(triisopropylsilyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470511-5GEA 15680 CZK
APOSOR470511-5G
4-Chloro-7-(triisopropylsilyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-(triisopropylsilyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₅H₂₄ClN₃Si
MW: 309,91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375698
CAS číslo: 870706-50-6