α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470515-5GEA
22920
CZK
APOSOR470515-5G
α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
α-(4-Benzyloxyphenyl)benzylamine
Vzorec:
C₂₀H₁₉NO MW: 289,371 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22375699 CAS číslo: 748769-35-9 |