Tisk…
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470529-5GEA 28700 CZK
APOSOR470529-5G
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₈O₄
MW: 262,301 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22423130
CAS číslo: 1384264-82-7