Tisk…
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470559-1GEA 20300 CZK
APOSOR470559-1G
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₂BrClN₂S
MW: 273,537 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706347
CAS číslo: 798574-82-0