Tisk…
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470561-1GEA 16830 CZK
APOSOR470561-1G APOSOR470561-250MG
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,268 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574995
CAS číslo: 179060-34-5