2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470601-5GEA
20300
CZK
APOSOR470601-5G
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00157782 CAS číslo: 39976-03-9 |