Tisk…
1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470622-1GEA 14220 CZK
APOSOR470622-1G
1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14582888
CAS číslo: 169253-07-0