Tisk…
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470634-1GEA 22920 CZK
APOSOR470634-1G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₃
MW: 277,104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135183
CAS číslo: 199741-78-1