2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470648-1GEA
20300
CZK
APOSOR470648-1G
2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Vzorec:
C₉H₈ClN₃O MW: 209,632 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18378817 CAS číslo: 1379296-48-6 |