Tisk…
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470666-1GEA 17130 CZK
APOSOR470666-1G
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
1-Methyl-5-nitro-1,2,3-triazole
Vzorec: C₃H₄N₄O₂
MW: 128,089 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26045236
CAS číslo: 1204736-25-3