4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470669-1GEA
5820
CZK
APOSOR470669-1G
APOSOR470669-5G
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Vzorec:
C₁₈H₂₁NO₂ MW: 283,365 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00889235 CAS číslo: 106518-44-9 |