1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR470682-1GEA
11210
CZK
APOSOR470682-1G
APOSOR470682-250MG
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
1,3-Bis[4-(tert-butyl)phenyl]-2,2-Bis[(S)-4-phenyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]propane
Vzorec:
C₄₁H₄₆N₂O₂ MW: 598,816 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26404519 CAS číslo: 1428328-51-1 |