Tisk…
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470698-1GEA 22920 CZK
APOSOR470698-1G
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
2-Amino-3-(1-pyrazolyl)propanoic acid
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832221
CAS číslo: 28024-60-4