Tisk…
2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470718-1GEA 26090 CZK
APOSOR470718-1G
2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
2-(2-Methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698344
CAS číslo: 1060813-51-5