Tisk…
(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR470728-1GEA 20300 CZK
APOSOR470728-1G
(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
(1R,2S,3S,4S,6R)-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08310685
CAS číslo: 71155-07-2